(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
OR23083-1G
APOSOR23083-1GEA 75.4 EUR
APOSOR23083-1G
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formula: C₆H₉NOS
MW: 143,21 g/mol
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086098
Núm. CAS: 50382-32-6