Benzothiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 85.7 EUR
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Pto. de fusión: 258…261 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796380
Núm. CAS: 68867-17-4