Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 109 EUR
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formula: C₈H₄ClNOS
Pto. de fusión: 124…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03659697
Núm. CAS: 67748-61-2
UN: 3261
ADR: 8,II