1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23088-5G
APOSOR23088-5GEA 92.8 EUR
APOSOR23088-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Pto. de fusión: 72…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00526215
Núm. CAS: 6639-57-2