1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23089-1G OR23089-250MG
APOSOR23089-1GEA 139 EUR
APOSOR23089-1G APOSOR23089-250MG
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formula: C₉H₆BrNOS
Pto. de fusión: 86…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03659698
Núm. CAS: 54223-20-0
UN: 1759
ADR: 8,III