2-(Bromomethyl)benzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 65.4 EUR
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formula: C₈H₆BrNS
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00461195
Núm. CAS: 106086-78-6
UN: 3261
ADR: 8,III