2-Bromobenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23092-25G OR23092-5G
APOSOR23092-25GEA 236 EUR
APOSOR23092-25G APOSOR23092-5G
2-Bromobenzotiazol 98%
2-Bromobenzotiazol
Formula: C₇H₄BrNS
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681887
Núm. CAS: 2516-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III