Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23094-1G OR23094-250MG OR23094-5G
APOSOR23094-1GEA 30.6 EUR
APOSOR23094-1G APOSOR23094-250MG APOSOR23094-5G
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Benzofuran-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClO₂
MW: 180,59 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01659782
Núm. CAS: 41717-28-6
UN: 3261
ADR: 8,III