Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
OR23097-5G OR23097-25G OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA 58 EUR
APOSOR23097-5G APOSOR23097-25G APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
MW: 161.95 g/mol
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236019
Núm. CAS: 98437-24-2