Ácido benzofurano-5-carboxílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 33.5 EUR
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Ácido benzofurano-5-carboxílico 95%
Ácido benzofurano-5-carboxílico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Pto. de fusión: 189…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01006742
Núm. CAS: 90721-27-0