2-Bromopirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23100-100G OR23100-25G OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA 150 EUR
APOSOR23100-100G APOSOR23100-25G APOSOR23100-5G
2-Bromopirimidina
2-Bromopirimidina
Formula: C₄H₃BrN₂
Pto. Ebullición: 62…64 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014601
Núm. CAS: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7