Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzyl 4-(Bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, 4-(Bromomethyl)piperidine, N-CBZ protected
OR23105-1G OR23105-5G
APOSOR23105-1GEA 109 EUR
APOSOR23105-1G APOSOR23105-5G
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₂
MW: 312,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681989
Núm. CAS: 159275-17-9
UN: 3261
ADR: 8,III