2-Amino-1,3,4-tiadiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 29 EUR
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-tiadiazol
2-Amino-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₂H₃N₃S
Pto. de fusión: 188…194 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003107
Núm. CAS: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III