Pirrol-2-carbaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR23112-100G
OR23112-25G
OR23112-500G
APOSOR23112-100GEA
102
EUR
APOSOR23112-100G
APOSOR23112-25G
APOSOR23112-500G
Pirrol-2-carbaldehído 99%
Pirrol-2-carbaldehído
Formula:
C₅H₅NO Pto. Ebullición: 217…219 °C Pto. de fusión: 43…46 °C Pto. de inflamación: 107 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005217 Núm. CAS: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |