(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazole hydrochloride
OR23115-1G OR23115-5G
APOSOR23115-1GEA 319 EUR
APOSOR23115-1G APOSOR23115-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂O
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03659700
Núm. CAS: 116177-22-1