1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Pto. de fusión: 176…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00721565
Núm. CAS: 2849-93-6