2-Bromobencimidazol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1H-bencimidazol
OR23118-1G
OR23118-5G
APOSOR23118-1GEA
37.7
EUR
APOSOR23118-1G
APOSOR23118-5G
2-Bromobencimidazol 99%
2-Bromobencimidazol
Formula:
C₇H₅BrN₂ Pto. de fusión: 200…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00160009 Núm. CAS: 54624-57-6 |