2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde
OR23119-1G
APOSOR23119-1GEA 85.7 EUR
APOSOR23119-1G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂OS
MW: 164,1845 g/mol
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681902
Núm. CAS: 5170-68-3