2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23124-1G OR23124-5G
APOSOR23124-1GEA 105 EUR
APOSOR23124-1G APOSOR23124-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Pto. de fusión: 230…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01647555
Núm. CAS: 16405-98-4