2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23125-1G OR23125-250MG
APOSOR23125-1GEA 393 EUR
APOSOR23125-1G APOSOR23125-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681992
Núm. CAS: 321309-31-3
UN: 1759
ADR: 8,III