2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-carbaldehyde
OR23127-1G OR23127-5G
APOSOR23127-1GEA 145 EUR
APOSOR23127-1G APOSOR23127-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂OS
MW: 164,1800 g/mol
Pto. de fusión: 89…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457949
Núm. CAS: 71605-72-6