5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23129-1G OR23129-250MG
APOSOR23129-1GEA 0 EUR
APOSOR23129-1G APOSOR23129-250MG
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00544836
Núm. CAS: 65858-50-6
UN: 3261
ADR: 8,III