5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR23131-1G OR23131-250MG OR23131-5G
APOSOR23131-1GEA 34.8 EUR
APOSOR23131-1G APOSOR23131-250MG APOSOR23131-5G
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₃BrN₂S
MW: 215,0700 g/mol
Pto. de fusión: 59…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460091
Núm. CAS: 1753-75-9