2,1,3-Benzotiadiazol-5-ilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23132-10G OR23132-1G OR23132-5G
APOSOR23132-10GEA 519 EUR
APOSOR23132-10G APOSOR23132-1G APOSOR23132-5G
2,1,3-Benzotiadiazol-5-ilamina 97%
2,1,3-Benzotiadiazol-5-ilamina
Formula: C₆H₅N₃S
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00185826
Núm. CAS: 874-37-3