2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23134-1G OR23134-250MG
APOSOR23134-1GEA 0 EUR
APOSOR23134-1G APOSOR23134-250MG
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01200350
Núm. CAS: 32863-33-5