5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 29 EUR
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formula: C₆H₃BrN₂O
Pto. de fusión: 73…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682026
Núm. CAS: 51376-06-8