Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 43.5 EUR
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015895
Núm. CAS: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9