5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Phenyl-2-thenoic acid
OR23146-1G OR23146-250MG OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA 109 EUR
APOSOR23146-1G APOSOR23146-250MG APOSOR23146-5G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formula: C11H8O2S
MW: 204,2450 g/mol
Pto. de fusión: 188…192 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01313432
Núm. CAS: 19163-24-7