5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 219 EUR
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
Pto. de fusión: 260…261 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02682027
Núm. CAS: 306934-96-3