5-Bromo-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
OR2316-100G OR2316-1KG OR2316-500G
APOSOR2316-100GEA 33.5 EUR
APOSOR2316-100G APOSOR2316-1KG APOSOR2316-500G
5-Bromo-m-xileno 98%
5-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 202…204 °C
Densidad: 1.361 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000087
Núm. CAS: 556-96-7