6-Quinoxalinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoxaline-6-carboxylic acid
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. de fusión: 248…251 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01365834
Núm. CAS: 6925-00-4