Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23161-250MG OR23161-100MG OR23161-1G
APOSOR23161-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR23161-250MG APOSOR23161-100MG APOSOR23161-1G
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClN₂O
Pto. de fusión: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682002
Núm. CAS: 258503-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II