4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR23164-1G OR23164-250MG OR23164-500MG
APOSOR23164-1GEA 143 EUR
APOSOR23164-1G APOSOR23164-250MG APOSOR23164-500MG
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Formula: C₁₁H₇ClOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681905
Núm. CAS: 181132-70-7