Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 98.6 EUR
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01846406
Núm. CAS: 5381-25-9