Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23172-1G OR23172-5G
APOSOR23172-1GEA 0 EUR
APOSOR23172-1G APOSOR23172-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClOS
Pto. Ebullición: 122…124 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 39827-12-8
UN: 3261
ADR: 8,III