3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23173-1G OR23173-250MG
APOSOR23173-1GEA 132 EUR
APOSOR23173-1G APOSOR23173-250MG
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₅ClO₂S₂
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681897
Núm. CAS: 18494-87-6
UN: 3261
ADR: 8,III