Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 503 EUR
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆OS
Pto. Ebullición: 166 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 53…57 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052376
Núm. CAS: 5381-20-4