Ácido Benzo[b]tiofeno-3-borónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
OR23178-25G OR23178-5G
APOSOR23178-25GEA 157 EUR
APOSOR23178-25G APOSOR23178-5G
Ácido Benzo[b]tiofeno-3-borónico 98%
Ácido Benzo[b]tiofeno-3-borónico
Formula: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Pto. de fusión: 225…230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01114669
Núm. CAS: 113893-08-6