Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 39.3 EUR
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico
Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico
Formula: C₁₄H₁₀O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002554
Núm. CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3