4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23182-1G OR23182-250MG OR23182-5G
APOSOR23182-1GEA 29 EUR
APOSOR23182-1G APOSOR23182-250MG APOSOR23182-5G
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆ClNO₃
Pto. de fusión: 244…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682031
Núm. CAS: 135072-15-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III