1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23189-250MG OR23189-1G OR23189-5G
APOSOR23189-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR23189-250MG APOSOR23189-1G APOSOR23189-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Formula: C₆H₇ClN₂O
Pto. de fusión: 73…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407950
Núm. CAS: 49783-84-8
UN: 3261
ADR: 8,III