5-Phenylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23194-1G OR23194-500MG OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA 50.9 EUR
APOSOR23194-1G APOSOR23194-500MG APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 23…25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090038
Núm. CAS: 1006-67-3