Cloruro de 2-tienilcarbonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23195-100G OR23195-500G
APOSOR23195-100GEA 43.5 EUR
APOSOR23195-100G APOSOR23195-500G
Cloruro de 2-tienilcarbonilo 98%
Cloruro de 2-tienilcarbonilo
Formula: C₅H₃ClOS
Pto. Ebullición: 206…208 °C
Densidad: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005428
Núm. CAS: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II