2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 154 EUR
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Formula: C₆H₅BrOS
Pto. de fusión: 29…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02677721
Núm. CAS: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II