2-Thienyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23197-1G OR23197-5G OR23197-100MG OR23197-250MG OR23197-500MG
APOSOR23197-1GEA 215 EUR
APOSOR23197-1G APOSOR23197-5G APOSOR23197-100MG APOSOR23197-250MG APOSOR23197-500MG
2-Thienyl isocyanate
2-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₅H₃NOS
MW: 125,15 g/mol
Pto. Ebullición: 36…38 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02677700
Núm. CAS: 2048-57-9