3-Thiophenecarbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23199-1G OR23199-5G
APOSOR23199-1GEA 0 EUR
APOSOR23199-1G APOSOR23199-5G
3-Thiophenecarbonyl chloride
3-Thiophenecarbonyl chloride
Formula: C₅H₃ClOS
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130090
Núm. CAS: 41507-35-1
EINECS: 255-420-9
UN: 3261
ADR: 8,II