3-Thienyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23202-250MG
APOSOR23202-250MGEA 119 EUR
APOSOR23202-250MG
3-Thienyl isocyanate
3-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₅H₃NOS
MW: 125,15 g/mol
Pto. Ebullición: 36…37 °C/0,75mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02681899
Núm. CAS: 76536-95-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III