1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23236-1G
APOSOR23236-1GEA 154 EUR
APOSOR23236-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 215…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159648
Núm. CAS: 1125-29-7