1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23237-1G OR23237-5G
APOSOR23237-1GEA 0 EUR
APOSOR23237-1G APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 132 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159623
Núm. CAS: 2644-93-1