(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23240-250MG OR23240-1G
APOSOR23240-250MGEA 144 EUR
APOSOR23240-250MG APOSOR23240-1G
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formula: C₇H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02055811
Núm. CAS: 352018-93-0
UN: 2735
ADR: 8,III